Läs mer
Pyrex™ Glascylinder med vita graderingar
Description
- Överensstämmer med ISO 4788
- Tillverkad med klass B-toleranser
- Robust sexkantsfot
- Vita emaljgraderingar som förblir synliga vid användning av mörkfärgade lösningar
- Tillverkad av kemiskt resistent borosilikatglas
Specifications
Specifications
| Tolerans | ±10 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Certifikat och efterlevnad | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Klass | Class B |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Höjd (metrisk) | 465 mm |
| skala | Vit emalj |
| Examen | 10 mL |
| Bastyp | Hexagonal |
| Skala Färg | Vitt |
| Show More |