Läs mer
Pyrex™ Glascylinder med vita graderingar
Produktkod. 11383554
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11383554
Brand: Pyrex 3200/04MP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med klass B-toleranser. De Pyrex Glascylindrar med vita graderingar har en robust sexkantsfot.
  • Överensstämmer med ISO 4788
  • Tillverkad med klass B-toleranser
  • Robust sexkantsfot
  • Vita emaljgraderingar som förblir synliga vid användning av mörkfärgade lösningar
  • Tillverkad av kemiskt resistent borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Vitt
Form Rund
Typ Graderad cylinder
Tolerans ±0,2 ml
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad ISO 4788, BS 604, DIN 12680
Klass B
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Höjd (metrisk) 140 mm
skala Vit emalj
Examen 0.2 mL