Läs mer
Pyrex™ Glascylinder med vita graderingar
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Överensstämmer med ISO 4788
- Tillverkad med klass B-toleranser
- Robust sexkantsfot
- Vita emaljgraderingar som förblir synliga vid användning av mörkfärgade lösningar
- Tillverkad av kemiskt resistent borosilikatglas
Specifikationer
Specifikationer
| Bastyp | Hexagonal |
| Skala Färg | Vitt |
| Form | Rund |
| Typ | Graderad cylinder |
| Tolerans | ±0,5 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Certifikat och efterlevnad | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Klass | B |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Höjd (metrisk) | 170 mm |
| Visa mer |