Läs mer
Pyrex™ Glastratt med skaft
Produktkod. 11327934
Diameter (metrisk) Överst:
80 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11327934
Brand: Pyrex 2130/02M
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av kemiskt resistent Pyrex™ borosilikatglas. Pyrex™ Glastratt med stam är idealisk för överföring av pulver. Inkludera en kort, bred skaft för jämnt flöde.
  • Idealisk för överföring av pulver
  • Med kort bred skaft för mjukt flöde
  • Tillverkad av kemiskt resistent Pyrex™ borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 80 mm
Diameter (metrisk) skaft 18mm
Material Pyrex Glas, Borsilikatglas
För användning med (applikation) Idealisk för överföring av pulver
Längd (metrisk) skaft 25mm