Läs mer
PYREX™ Graderade cylindrar av borosilikatglas
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Beskrivning
Tryckt med blå emaljgradering för ökad synlighet. Pyrex™ Borosilikatglascylindrar i hög form ger överlägsen kemisk resistens.
- Sexkantig bas ger stabilitet
- Kraftig konstruktion ökar mekanisk styrka och minskar brott (sänker kostnaden och förbättrar användarsäkerheten)
- Kraftig pärlformad kant och pip möjliggör ren och enkel dispensering
- Klass B
- Överensstämmer med ISO 4788
Specifikationer
Specifikationer
| Bastyp | Hexagonal |
| Skala Färg | Blått |
| Form | Rund |
| Typ | Graderad cylinder |
| Tolerans | ±2 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Certifikat och efterlevnad | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Klass | B |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Höjd (metrisk) | 335 mm |
| Visa mer |