Läs mer
PYREX™ Graderade cylindrar av borosilikatglas
Produktkod. 12642042
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen unitSize
12642042 50 mL 1 mL Paket med 2
12682042 1000 mL 10 mL Paket med 2
12652042 100 mL 1 mL Paket med 2
12672042 500 mL 5 mL Paket med 2
10043927 250 mL 2 mL Paket med 2
15527710 2000 mL 20 mL Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12642042 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 328050
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tryckt med blå emaljgradering för ökad synlighet. Pyrex™ Borosilikatglascylindrar i hög form ger överlägsen kemisk resistens.
  • Sexkantig bas ger stabilitet
  • Kraftig konstruktion ökar mekanisk styrka och minskar brott (sänker kostnaden och förbättrar användarsäkerheten)
  • Kraftig pärlformad kant och pip möjliggör ren och enkel dispensering
  • Klass B
  • Överensstämmer med ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Blått
Form Rund
Typ Graderad cylinder
Tolerans ±1 ml
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Klass B
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Höjd (metrisk) 200 mm
skala Blå emalj
Examen 1 mL