Läs mer
PYREX™ Graderade cylindrar av borosilikatglas
Beskrivning
Tryckt med blå emaljgradering för ökad synlighet. Pyrex™ Borosilikatglascylindrar i hög form ger överlägsen kemisk resistens.
- Sexkantig bas ger stabilitet
- Kraftig konstruktion ökar mekanisk styrka och minskar brott (sänker kostnaden och förbättrar användarsäkerheten)
- Kraftig pärlformad kant och pip möjliggör ren och enkel dispensering
- Klass B
- Överensstämmer med ISO 4788
Specifications
Specifications
| Tolerans | ±20 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Certifikat och efterlevnad | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Klass | Klass B |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Höjd (metrisk) | 505 mm |
| skala | Blå emalj |
| Examen | 20 mL |
| Bastyp | Hexagonal |
| Skala Färg | Blått |
| Show More |