Läs mer
Pyrex™ Graderad glascylinder, klass A, fungerar certifierad
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
Tillverkad av kemiskt resistent borosilikatglas. Pyrex™ Graderade glascylindrar, klass A, Works Certified är individuellt testade och levereras med certifikat som visar exakt volym på 5 punkter på skalan.
- Funktioner: robust sexkantig bas, vita keramiska markeringar, brett utbud av kapaciteter
- Klass A: överensstämmelse certifierad enligt tyska kalibreringsföreskrifter, präglad med överensstämmelsesymbol H
- Batchcertifiering: inskriven med individuellt serienummer för spårbarhet till nationella standarder
- Uppfyller: ISO 4788
Specifikationer
Specifikationer
| Bastyp | Hexagonal |
| Skala Färg | Vitt |
| Form | Rund |
| Certifikat och efterlevnad | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Klass | A |
| Höjd (engelska) | 10,23 tum. |
| Höjd (metrisk) | 260 mm |
| Toleransmått | ±0,5 ml |
| Typ | Graderad cylinder |
| Material | Borsilikatglas |
| Visa mer |