Läs mer
Pyrex™ Graderad glascylinder, klass A, fungerar certifierad
Beskrivning
Tillverkad av kemiskt resistent borosilikatglas. Pyrex™ Graderade glascylindrar, klass A, Works Certified är individuellt testade och levereras med certifikat som visar exakt volym på 5 punkter på skalan.
- Funktioner: robust sexkantig bas, vita keramiska markeringar, brett utbud av kapaciteter
- Klass A: överensstämmelse certifierad enligt tyska kalibreringsföreskrifter, präglad med överensstämmelsesymbol H
- Batchcertifiering: inskriven med individuellt serienummer för spårbarhet till nationella standarder
- Uppfyller: ISO 4788
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borsilikatglas |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Inkluderar | Certifikat som visar exakt volym på 5 punkter på skalan |
| skala | Vit emalj |
| Examen | 20 mL |
| Bastyp | Hexagonal |
| Skala Färg | Vitt |
| Form | Rund |
| Klass | A |
| Höjd (engelska) | 19,88 tum. |
| Visa mer |