Läs mer
Pyrex™ Graderad cylinder av glas, klass A
Beskrivning
Tillverkad av kemiskt resistent borosilikatglas. Pyrex™ Glascylindrar, klass A är skalade med vita emaljgraderingar för hög synlighet mot vätskor av alla färger. Konstruerade med en sexkantig bas, är de robusta cylindrarna tillgängliga i ett brett utbud av kapaciteter.
- Funktioner: robust sexkantig bas, vita keramiska markeringar, brett utbud av kapaciteter
- Klass A: överensstämmelse certifierad enligt tyska kalibreringsföreskrifter, präglad med överensstämmelsesymbol H
- Batchcertifiering: inskriven med individuellt serienummer för spårbarhet till nationella standarder
- Uppfyller: ISO 4788
Specifikationer
Specifikationer
| Tolerans | ±0,25 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Certifikat och efterlevnad | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Klass | Klass A |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Höjd (metrisk) | 170 mm |
| skala | Vit emalj |
| Examen | 0.5 mL |
| Bastyp | Hexagonal |
| Skala Färg | Vitt |
| Visa mer |