Läs mer
Pyrex™ Graderad cylinder av glas, klass A
Produktkod. 11953789
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Unit Size:
Paket med 2
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Examen unitSize
11953789 1000 mL 10 mL Paket med 2
12049867 2000 mL 20 mL Varje
11903789 5 mL 0.1 mL Paket med 2
12594277 10 mL 0.2 mL Paket med 2
11913789 25 mL 0.5 mL Paket med 2
11923789 50 mL 1 mL -
11933789 100 mL 1 mL Paket med 2
12093333 250 mL 2 mL Paket med 2
11943789 500 mL 5 mL Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 11953789 Supplier Pyrex Supplier No. 3201/16
Only null left
Add to basket
Add to basket
Tillverkad av kemiskt resistent borosilikatglas. Pyrex™ Graderad glascylinder, klass A är skalad med vita emaljgraderingar för hög synlighet mot vätskor av alla färger. Konstruerade med en sexkantig bas, är de robusta cylindrarna tillgängliga i ett brett utbud av kapaciteter.
Tillverkad av kemiskt resistent borosilikatglas. Pyrex™ Glascylindrar, klass A är skalade med vita emaljgraderingar för hög synlighet mot vätskor av alla färger. Konstruerade med en sexkantig bas, är de robusta cylindrarna tillgängliga i ett brett utbud av kapaciteter.
  • Funktioner: robust sexkantig bas, vita keramiska markeringar, brett utbud av kapaciteter
  • Klass A: överensstämmelse certifierad enligt tyska kalibreringsföreskrifter, präglad med överensstämmelsesymbol H
  • Batchcertifiering: inskriven med individuellt serienummer för spårbarhet till nationella standarder
  • Uppfyller: ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Vitt
Typ Graderad cylinder
Tolerans ±5 ml
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Klass A
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Höjd (metrisk) 465 mm
skala Vit emalj
Examen 10 mL