Läs mer
Pyrex™ Gooch degeladapter
Höjd (metrisk):
60mm
68mm
78mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
- Gör att Gooch-deglar kan monteras på en Büchner-filterkolv
- Användbar för att filtrera och tvätta utfällningar före torkning
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Användbar för att filtrera och tvätta utfällningar före torkning |
| För användning med (utrustning) | Gooch degel |
| Höjd (engelska) | 2,36 tum. |
| Höjd (metrisk) | 60mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Gooch adapter |