Läs mer
Pyrex™ GP Rotaflo™ Burette Repair Stopcock
Pluggborrning:
3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Burette Repair Stopcock |
| Pluggborrning | 3 mm |
| Material | Glass |
| Diameter (metrisk) sidoarm | 12 mm |
| Längd (metrisk) | 175 mm |
| Inkluderar | ith One Plain Sidearm and One Capillary Arm Drawn to a Jet for the Repair of Burette |