Läs mer
Corning™ PYREX™ GL45 Skruvlock med pluggtätning
Produktkod. 11941831 Handla allt Corning Produkter
Change view
Stängningsmaterial:
PBT
Polypropen
Stängningsfärg:
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsmaterial Stängningsfärg Förpackningsstorlek
11941831 Polypropen Orange Paket med 20
17223484 PBT Rött Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11941831 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 139545LTC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1485.00 SEK
    1383.87 SEK / Paket med 20
    Save 101.13 SEK
    6% Av
I lager
Osterila, återanvändbara kapsyler
Dessa är olika storlekar och typer av skruvkork för användning med förvaringsflaskor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial Polypropen
Färg Orange
Material Polypropen
För användning med (utrustning) Graderade Erlenmeyer-kolvar och mediaflaskor
nr per ärende 20/Cs.
Antal per förpackning 20/Pk.
Produkttyp Lock
Temperaturområde (engelska) Upp till 284 °F
Temperaturområde (metriskt) Upp till 140 °C
Trådstorlek GL 45
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Förslutningstyp Plugg tätning