Läs mer
Corning™ PYREX™ GL45 Skruvlock med pluggtätning
Produktkod. 17223484 Handla allt Corning Produkter
Change view
Stängningsmaterial:
PBT
Polypropen
Stängningsfärg:
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsmaterial Stängningsfärg Förpackningsstorlek
17223484 PBT Rött Paket med 10
11941831 Polypropen Orange Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17223484 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 139545HTC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1310.00 SEK
    1221.29 SEK / Paket med 10
    Save 88.71 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 22-03-2027
Osterila, återanvändbara kapsyler
Dessa är olika storlekar och typer av skruvkork för användning med förvaringsflaskor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Rött
Stängningsmaterial PBT
Färg Rött
För användning med (utrustning) Graderade Erlenmeyer-kolvar och mediaflaskor
nr per ärende 10/Cs.
Antal per förpackning 10/Pk.
Produkttyp Lock
Temperaturområde (engelska) Upp till 356 °F
Temperaturområde (metriskt) Upp till 180 °C
Trådstorlek GL 45
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Förslutningstyp Hög temperatur