Läs mer
Corning™ PYREX™ GL45 Skruvlock med pluggtätning
Produktkod. p-124318 Handla allt Corning Produkter
Stängningsmaterial:
PBT
Polypropen
Stängningsfärg:
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Produktkod. 11941831
Brand: Corning™ 139545LTC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Osterila, återanvändbara kapsyler
Dessa är olika storlekar och typer av skruvkork för användning med förvaringsflaskor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial Polypropen
Färg Orange
Material Polypropen
För användning med (utrustning) Graderade Erlenmeyer-kolvar och mediaflaskor
nr per ärende 20/Cs.
Antal per förpackning 20/Pk.
Produkttyp Lock
Temperaturområde (engelska) Upp till 284 °F
Temperaturområde (metriskt) Upp till 140 °C
Trådstorlek GL 45
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Förslutningstyp Plugg tätning