Läs mer
PYREX™ Grova Griffin-bägare
Produktkod. 11911516
Change view
Kapacitet (metrisk):
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1 L
2000 mL
3000 mL
4000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 4
Paket med 6
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11911516 2000 mL Paket med 4
10079219 150 mL Varje
12549995 150 mL Paket med 12
12559995 250 mL Paket med 12
10734192 250 mL Varje
10819610 400 mL Varje
12569995 400 mL Paket med 12
12671766 600 mL Paket med 6
10680941 1 L Varje
12509975 1 L Paket med 6
10566370 2000 mL Varje
10343010 3000 mL Varje
10337879 4000 mL Varje
10829610 5000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 11911516 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 10032L
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning under hårda förhållanden, exempelvis mekaniserad tvättning
Mät vätskor med robust, hållbart, förstärkt glas. Pyrex™ grova Griffin-bägare av borosilikatglas finns i flera olika storlekar
Mät vätskor med robust, hållbart, förstärkt glas. Pyrex™ grova Griffin-bägare av borosilikatglas finns i flera olika storlekar.
Kraftiga bägare som är särskilt designade för att erbjuda den bästa mekaniska styrkan under hårda förhållanden, exempelvis mekaniserade tvättningar. För enkelhetens skull har bägarna på 250 till 4 000 ml en dubbelt graderad metrisk skala för att indikera deras ungefärliga innehåll. Alla storlekar har en extra stor markeringspunkt.
Uppfyllande
Designad enligt kraven i ASTM™ E 960.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 67,62 uns
Diameter (engelska) Yttre 5,15 tum
Diameter (metrisk) Yttre 13.1 cm
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) Ger den bästa mekaniska styrkan under hårda förhållanden, exempelvis mekaniserade tvättningar
Graduation Range 200 till 1 800 ml
Höjd (engelska) 7,08 tum
Höjd (metrisk) 18 cm
Ökar 200 mL
Etiketttyp Extra stor markering
Kvantitet 4 Pk.
Typ Bägare
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ASTM E960
skala Dubbelt graderad metrisk skala
Stil Griffin