Läs mer
PYREX™ Grova Griffin-bägare
Beskrivning
Mät vätskor med robust, hållbart, förstärkt glas. Pyrex™ grova Griffin-bägare av borosilikatglas finns i flera olika storlekar
Mät vätskor med robust, hållbart, förstärkt glas. Pyrex™ grova Griffin-bägare av borosilikatglas finns i flera olika storlekar.
Kraftiga bägare som är särskilt designade för att erbjuda den bästa mekaniska styrkan under hårda förhållanden, exempelvis mekaniserade tvättningar. För enkelhetens skull har bägarna på 250 till 4 000 ml en dubbelt graderad metrisk skala för att indikera deras ungefärliga innehåll. Alla storlekar har en extra stor markeringspunkt.
Uppfyllande
Designad enligt kraven i ASTM™ E 960.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 33,81 oz. |
| Diameter (engelska) Yttre | 3,96 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 10.8 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (applikation) | Ger den bästa mekaniska styrkan under hårda förhållanden, exempelvis mekaniserade tvättningar |
| Graduation Range | 50 till 1000 ml |
| Höjd (engelska) | 6,14 tum. |
| Höjd (metrisk) | 15.6 cm |
| Ökar | 50 mL |
| Visa mer |