Läs mer
Pyrex™ Heavy Wall Test Tubes
Diameter (metrisk):
16 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 160 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Kantad | No |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |