Läs mer
Pyrex™ Tunga väggar provrör
Produktkod. 15566745
Change view
Kvantitet:
100/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kvantitet unitSize
15566745 100/förpackning Paket med 100
1 options
Produktkod. 15566745 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1626/13M
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pyrex™ Tunga väggar provrör är designade för att ge extra mekanisk styrka.
  • Överensstämmer med ISO 4142
  • Kantlösa provrör med tung vägg för att ge extra mekanisk styrka
  • Robust konstruktion minskar risken för brott: - Lägre ersättningskostnader - Förbättrad användarsäkerhet
  • Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas för hög motståndskraft mot termisk chock och kemisk attack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Kvantitet 100/förpackning
Produkttyp Provrör