Läs mer
Pyrex™ High Temperature Sealing Disc
Produktkod. 15707967
Change view
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Förpackningsstorlek
15707967 Paket med 10
1 options
Produktkod. 15707967 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 4546/25
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Pyrex™ High Temperature Sealing Disc is manufactured of PTFE to resist chemical attacks.
  • For use with 1516, 1517, 1518, 1519 and 1520 series bottles
  • Ideal for applications involving high temperatures or aggressive chemicals
  • Red thermoplastic polyester cap with natural coloured PTFE faced sealing disc
  • Withstands hot air sterilisation up to 180°C
  • PTFE sealing disc resists chemical attack
Specifikationer
Material PTFE
Trådstorlek (metrisk) GL25
För användning med (utrustning) Pyrex™ Media-Lab Bottle
Stängningsstorlek 25 mm
Förslutningstyp Screw Cap
Produkttyp Cap Sealing Disc