Läs mer
Pyrex™ Hirsch-mönstervakuumfiltreringstratt med sintrad glasskiva
Produktkod. 11343674
Change view
Porositet:
3
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Porositet Förpackningsstorlek
11343674 3 Varje
1 options
Produktkod. 11343674 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 3766/03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    723.00 SEK
    592.53 SEK / Paket med 1
    Save 130.47 SEK
    18% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas för hög motståndskraft mot kemisk korrosion. Pyrex™ Hirsch-mönstervakuumfiltreringstratt med sintrad glasskiva är idealisk för att filtrera semi-mikro-mängder av material och eliminerar behovet av filterpapper.
  • Hirsch mönster vakuumfiltreringstratt med sintrad glasskiva
  • Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas för hög motståndskraft mot kemiska angrepp
  • Idealisk för filtrering av semi-mikro-mängder av material
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 35mm
Material Borsilikatglas
Konstorlek 14/23
För användning med (applikation) För filtrering av semi-mikro-mängder av material
Diameter (metrisk) skiva 12mm
Inkluderar Sintrad glasskiva
Porositet 3
Porstorlek 16 till 40 μm
Produkttyp Filtertratt