Läs mer
Pyrex™ Mantlade bägare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10514588
Kapacitet (metrisk):
250 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10514588
Brand: Pyrex 1025/28SC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Användbar för att hålla prover vid en konstant temperatur
  • Med integrerad mantel genom vilken ett temperaturreglerande medium kan cirkuleras
  • Tillverkad av värmebeständig Pyrex™ borosilikatglas
  • Med PTFE gängade kopplingar för enkel och säker anslutning av 9 mm hålslang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Anslutning: PTFE Skruvgänga
Diameter (metrisk) Inre 106 mm
Diameter (metrisk) Yttre 130 mm
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) Bibehålla prover vid en konstant temperatur
Höjd (metrisk) 280 mm
Höjd (metrisk) Inre 260 mm
Inkluderar PTFE-skruvgänga, integrerad mantel
Typ Bägare