Läs mer
Pyrex™ Mantlade bägare
Kapacitet (metrisk):
250 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Med integrerad mantel genom vilken ett temperaturreglerande medium kan cirkuleras
- Tillverkad av värmebeständig Pyrex™ borosilikatglas
- Med PTFE gängade kopplingar för enkel och säker anslutning av 9 mm hålslang
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Anslutning: PTFE Skruvgänga |
| Diameter (metrisk) Inre | 80 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 110 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (applikation) | Bibehålla prover vid en konstant temperatur |
| Höjd (metrisk) | 235 mm |
| Höjd (metrisk) Inre | 215 mm |
| Inkluderar | PTFE-skruvgänga, integrerad mantel |
| Typ | Bägare |