Läs mer
Pyrex™ Pyrex™ Petriskålar av borosilikatglas
Beskrivning
- Speciellt utformad för att säkerställa jämn väggtjocklek och konsekvent optisk prestanda
- Autoklaveringsbar
- Tättslutande lock säkerställer ren miljö
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutning ingår | Förslutning ingår |
| Stängningsmaterial | Borsilikatglas |
| Material | Borsilikatglas |
| Form | Rund |
| Typ | Petriskål |
| Höjd (metrisk) | 20 mm |
| Diameter (metrisk) | 75 mm |