Läs mer
Pyrex™ Petriskålar av borosilikatglas
Produktkod. 12043333
Change view
Diameter (metrisk):
55 mm
75 mm
94 mm
114 mm
143 mm
Höjd (metrisk):
20 mm
30 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Höjd (metrisk) unitSize
12043333 114 mm 20 mm Paket med 10
12013333 55 mm 20 mm Paket med 10
12023333 75 mm 20 mm Paket med 10
12033333 94 mm 20 mm Paket med 10
11333704 143 mm 30 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12043333 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1480/10D
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas för överlägsen kemisk beständighet och klarhet. Pyrex™ Petriskålar av borosilikatglas är ett pålitligt val för odling av bakterier eller svampar under laboratorieförhållanden.
  • Speciellt utformad för att säkerställa jämn väggtjocklek och konsekvent optisk prestanda
  • Autoklaveringsbar
  • Tättslutande lock säkerställer ren miljö
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förslutning ingår Förslutning ingår
Stängningsmaterial Borsilikatglas
Material Borsilikatglas
Form Rund
Typ Petriskål
Höjd (metrisk) 20 mm
Diameter (metrisk) 114 mm