Läs mer
Pyrex™ Petriskålar av borosilikatglas
Produktkod. p-8002515
Diameter (metrisk):
55 mm
75 mm
94 mm
114 mm
143 mm
Höjd (metrisk):
20 mm
30 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12013333
Brand: Pyrex 1480/02D
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas för överlägsen kemisk beständighet och klarhet. Pyrex™ Petriskålar av borosilikatglas är ett pålitligt val för odling av bakterier eller svampar under laboratorieförhållanden.
  • Speciellt utformad för att säkerställa jämn väggtjocklek och konsekvent optisk prestanda
  • Autoklaveringsbar
  • Tättslutande lock säkerställer ren miljö
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förslutning ingår Förslutning ingår
Stängningsmaterial Borsilikatglas
Material Borsilikatglas
Form Rund
Typ Petriskål
Höjd (metrisk) 20 mm
Diameter (metrisk) 55 mm