Läs mer
Pyrex Labware™ Borosilikat vakuumexsickator
Produktkod. 12486947
Change view
Höjd (metrisk):
85 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12486947 85 mm Varje
1 options
Produktkod. 12486947 Leverantör Pyrex Labware™ Leverantörsnummer 1593/02D
I lager
Stabil, klar borosilikatglasexsickator designad för att användas under vakuum. Pyrex Labware™ Borosilikat vakuumexsickator inkluderar en invändig kant för placering av metallplåt.
  • Designad för användning under vakuum
  • Stabil konstruktion i borosilikatglas
  • Slipade glasflänsar
  • Locket har ett 24/29-uttag för att ta emot exsickatoravstängningskranar
  • Plattorna är placerade på en inre kant i basen
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Produkttyp Vakuumexsickator
Inkluderar Lock med 24/29 uttag
Höjd (metrisk) 85 mm
Diameter (metrisk) platta 150 mm
Diameter (metrisk) Inre 170 mm