Läs mer
Pyrex™ Pyrex™ Labware Klass AS Borosilikatglasbyrett
Produktkod. 11307964
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Conditionnement
11307964 25 ml Varje
11327964 100 ml Varje
11397954 10 ml Varje
11317964 50 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11307964 Fournisseur Pyrex™ Code fournisseur 3295/14AS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    558.88 SEK
    402.06 SEK / Paket med 1
    Save 156.82 SEK
    28% Av
I lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tillverkad av precisionsrör (borosilikatglas) för hög noggrannhet och överensstämmer med ISO 385 standarder. Pyrex™ Labware Klass AS Borosilikatglasburet inkluderar fettfri utbytbar PTFE-nyckel med 1,5 mm hål. Examen i vitt
  • Överensstämmer med ISO 385
  • Tillverkad av precisionsrör (borosilikatglas) för hög noggrannhet
  • Varje byrett har en+ 30-tals väntetid innan slutavläsning kan göras
  • Gradering i vit emalj för ökad synlighet med mörka lösningar
  • Fettfri utbytbar PTFE-nyckel med 1,5 mm hål
Spécification
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Längd (metrisk) 620 mm
Material Borsilikatglas
Examen 0.1 mL
Inkluderar Utbytbar PTFE-stoppkrannyckel med 1,5 mm hål
skala Vitt
Kranmaterial PTFE
Tolerans ±0,05 ml
Typ Buret
Klass Klass AS
Certifikat och efterlevnad ISO 385
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.