Läs mer
Pyrex™ Labware Klass AS Borosilikatglasbyrett
Produktkod. 11327964
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11327964 100 ml Varje
11397954 10 ml Varje
11307964 25 ml Varje
11317964 50 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11327964 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 3295/18AS
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av precisionsrör (borosilikatglas) för hög noggrannhet och överensstämmer med ISO 385 standarder. Pyrex™ Labware Klass AS Borosilikatglasburet inkluderar fettfri utbytbar PTFE-nyckel med 1,5 mm hål. Examen i vitt
  • Överensstämmer med ISO 385
  • Tillverkad av precisionsrör (borosilikatglas) för hög noggrannhet
  • Varje byrett har en+ 30-tals väntetid innan slutavläsning kan göras
  • Gradering i vit emalj för ökad synlighet med mörka lösningar
  • Fettfri utbytbar PTFE-nyckel med 1,5 mm hål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Längd (metrisk) 870 mm
Material Borsilikatglas
Examen 0.02 mL
Inkluderar PTFE Nyckel Avstängningskran
skala Vitt
Kranmaterial PTFE
Tolerans ±0,1 ml
Typ Buret
Klass Klass AS
Certifikat och efterlevnad ISO 385