Läs mer
Pyrex™ Labware Klass AS Borosilikatglas Buret Works Certifierad
Produktkod. 12493471
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12493471 100 ml Varje
12473471 25 ml Varje
12463471 10 ml Varje
12483471 50 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12493471 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 3295/28ASWC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1195.00 SEK
    980.92 SEK / Paket med 1
    Save 214.08 SEK
    17% Av
I lager
Tillverkad av borosilikatglasrör med precision för hög noggrannhet. Pyrex™ Labware Klass AS Borosilicate Glass Buret Works Certified är individuellt testad och levereras med certifikat som visar exakt utmatad volym vid tre punkter på t.
  • Överensstämmer med ISO 385
  • Individuellt testad och försedd med certifikat som visar exakt utmatad volym vid tre punkter på skalan
  • Individuellt serienummer och certifikat ger fullständig spårbarhet till nationella standarder
  • Varje byrett har en+ 30-tals väntetid innan slutavläsning kan göras
  • Tillverkad av borosilikatglasrör med precision för hög noggrannhet
  • 1,5 mm PTFE-nyckel som inte kräver smörjning
  • Vita emaljgraderingar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Längd (metrisk) 870 mm
Material Borsilikatglas
Examen 0.2 mL
Inkluderar PTFE-stoppkrannyckel
skala Vitt
Kranmaterial PTFE
Tolerans ±0,1 ml
Typ Buret
Klass Klass AS
Certifikat och efterlevnad ISO 385