Läs mer
Pyrex™ Labware Klass AS Borosilikatglas Schellbach Byrett med glasnyckel
Produktkod. 12164242
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Examen:
0,05 ml
0,1 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Förpackningsstorlek
12164242 25 ml 0,05 ml Varje
12134242 10 ml 0,05 ml Varje
11991025 25 ml 0,1 ml Varje
11941025 50 ml 0,1 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12164242 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 492147
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    490.35 SEK
    412.21 SEK / Paket med 1
    Save 78.14 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 12-02-2027
Tillverkad av kemiskt resistent borosilikatglas och överensstämmer med ISO 385 standarder. Pyrex™ Labware Klass AS Borosilikatglas Schellbach Buret med glasnyckel har en vertikal vit rand och ett centralt blått band för att underlätta exaktheten
  • Överensstämmer med ISO 385
  • Gradering och inskriptioner i blå emalj
  • Schellbach byrettrör med vertikal vit rand och centralt blått band - Underlättar exakt avläsning av menisken - exakt position för menisken är tydligt definierad där det blå bandet delar sig i ett brett och smalt band
  • Med tratttopp för att göra fyllningen enklare och säkrare
  • Varje byrett har en+ 30-tals väntetid innan slutavläsning kan göras
  • Tillverkad av kemiskt resistent borosilikatglas
  • Med utbytbar 2 mm glasnyckel
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Längd (metrisk) 820 mm
Material Borsilikatglas
Examen 0,05 ml
Inkluderar Utbytbar 2 mm glasnyckel
skala Blått
Kranmaterial Glas
Tolerans ±0,03 ml
Typ Schellbach Buret
Klass Klass AS
Certifikat och efterlevnad ISO 385