Läs mer
Pyrex™ Labware Klass AS Borosilikatglas Schellbach Byrett med glasnyckel
Produktkod. p-8002599
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Examen:
0,05 ml
0,1 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12134242
Brand: Pyrex 492145
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av kemiskt resistent borosilikatglas och överensstämmer med ISO 385 standarder. Pyrex™ Labware Klass AS Borosilikatglas Schellbach Buret med glasnyckel har en vertikal vit rand och ett centralt blått band för att underlätta exaktheten
  • Överensstämmer med ISO 385
  • Gradering och inskriptioner i blå emalj
  • Schellbach byrettrör med vertikal vit rand och centralt blått band - Underlättar exakt avläsning av menisken - exakt position för menisken är tydligt definierad där det blå bandet delar sig i ett brett och smalt band
  • Med tratttopp för att göra fyllningen enklare och säkrare
  • Varje byrett har en+ 30-tals väntetid innan slutavläsning kan göras
  • Tillverkad av kemiskt resistent borosilikatglas
  • Med utbytbar 2 mm glasnyckel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Längd (metrisk) 620 mm
Material Borsilikatglas
Examen 0,05 ml
Inkluderar Utbytbar 2 mm glasnyckel
skala Blått
Kranmaterial Glas
Tolerans ±0,03 ml
Typ Schellbach Buret
Klass Klass AS
Certifikat och efterlevnad ISO 385