Läs mer
Pyrex™ Labware Klass AS Borosilikatglas Schellbach Byrett med PTFE-nyckel
Produktkod. 12114242
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Examen:
0,05 ml
0,1 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Förpackningsstorlek
12114242 50 ml 0,1 ml Varje
12134232 10 ml 0,05 ml Varje
12184232 25 ml 0,05 ml Varje
12164232 25 ml 0,1 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12114242 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 492095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1102.50 SEK
    919.66 SEK / Paket med 1
    Save 182.84 SEK
    16% Av
I lager
Tillverkad av kemiskt resistent borosilikatglas och överensstämmer med ISO 385 standarder. Pyrex™ Labware Klass AS Borosilikatglas Schellbach Buret med glasnyckel har en vertikal vit rand och ett centralt blått band för att underlätta exaktheten
  • Överensstämmer med ISO 385
  • Gradering och inskriptioner i blå emalj
  • Schellbach byrettrör med vertikal vit rand och centralt blått band - Underlättar exakt avläsning av menisken - exakt position för menisken är tydligt definierad där det blå bandet delar sig i ett brett och smalt band
  • Med tratttopp för att göra fyllningen enklare och säkrare
  • Varje byrett har en+ 30-tals väntetid innan slutavläsning kan göras
  • Tillverkad av kemiskt beständigt borosilikatglas
  • Fettfri utbytbar PTFE-nyckel med 1,5 mm hål
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Längd (metrisk) 820 mm
Material Borsilikatglas
Examen 0,1 ml
Inkluderar PTFE-nyckel med 1,5 mm hål
skala Blått
Kranmaterial PTFE
Tolerans ±0,05 ml
Typ Schellbach Buret
Klass Klass AS
Certifikat och efterlevnad ISO 385