Läs mer
Pyrex™ Labware Klass B borosilikatglasbyrett med PTFE-nyckel
Produktkod. 12164222
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12164222 25 ml Varje
12114232 100 ml Varje
12134222 10 ml Varje
12184222 50 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12164222 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 3295/04
I lager
Tillverkad av kemiskt resistent borosilikatglas och överensstämmer med ISO 385 standarder. Pyrex™ Labware Klass B borosilikatglasbyrett med PTFE-nyckel innehåller vita emaljgraderingar för god synlighet med mörkfärgade lösningar.
  • Överensstämmer med ISO 385
  • Utrustad med utbytbara PTFE-nycklar för fettfri prestanda, med 1,5 mm hål
  • Vita emaljgraderingar för god synlighet med mörkfärgade lösningar
  • Tillverkad av borosilikatglas för ökad kemikalieresistens
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Längd (metrisk) 820 mm
Material Borsilikatglas
Examen 0.1 mL
Inkluderar PTFE Nyckel Avstängningskran
skala Vitt
Kranmaterial PTFE
Tolerans ±0,1 ml
Typ Buret
Klass Klass B
Certifikat och efterlevnad ISO 385