Läs mer
Pyrex™ Labware Klass B borosilikatglasbyrett med PTFE-nyckel
Produktkod. 12184222
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12184222 50 ml -
12114232 100 ml Varje
12134222 10 ml Varje
12164222 25 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12184222 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 3295/06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    416.00 SEK
    343.27 SEK / Paket med 1
    Save 72.73 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 29-12-2026
Tillverkad av kemiskt resistent borosilikatglas och överensstämmer med ISO 385 standarder. Pyrex™ Labware Klass B borosilikatglasbyrett med PTFE-nyckel innehåller vita emaljgraderingar för god synlighet med mörkfärgade lösningar.
  • Överensstämmer med ISO 385
  • Utrustad med utbytbara PTFE-nycklar för fettfri prestanda, med 1,5 mm hål
  • Vita emaljgraderingar för god synlighet med mörkfärgade lösningar
  • Tillverkad av borosilikatglas för ökad kemikalieresistens
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Längd (metrisk) 820 mm
Material Borsilikatglas
Examen 0.1 mL
Inkluderar PTFE Nyckel Avstängningskran
skala Vitt
Kranmaterial PTFE
Tolerans ±0,1 ml
Typ Buret
Klass Klass B
Certifikat och efterlevnad ISO 385