Läs mer
PYREX™ Labware Klass B borosilikatglasbyrett med PTFE Rotaflo™ Kran
Produktkod. 13451839
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
20 ml
25 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
13451839 25 ml Paket med 5
13431839 10 ml Paket med 5
11303544 10 ml Varje
13441839 20 ml Paket med 5
11313544 20 ml Varje
11323544 25 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 13451839 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 3298/04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6021.75 SEK
    5059.48 SEK / Paket med 5
    Save 962.27 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 05-02-2027
Tillverkad av borosilikatglas och överensstämmer med ISO 385 standarder. Pyrex™ Labware Klass B Borosilikatglasbyrett med Rotaflo™ Kran ger fettfri prestanda och fin droppvis kontroll. Flaska ingår ej.
  • Överensstämmer med ISO 385
  • Enkel fyllning och automatisk nollställning - Kläm på polyetenflaskan för att fylla byretten - Släpp trycket för att låta överflödig vätska rinna tillbaka till flaskan och ställ in byretten på noll
  • Med PTFE Rotaflo™ kran för fettfri prestanda och fin droppvis kontroll
  • 3 mm hål i PTFE-nyckel
  • Gradering i vit emalj
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Byretter och flaskor bör beställas separat
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Material Borsilikatglas
Examen 0.1 mL
Inkluderar 3 mm hål PTFE Nyckel, PTFE Rotaflo Kran
skala Vitt
Kranmaterial PTFE
Tolerans ±0,1 ml
Typ Automatisk Buret
Klass Klass B
Certifikat och efterlevnad ISO 385