Läs mer
Pyrex™ Labware Reservoarflaska av polyeten
Beskrivning
- Polyeten
- Pressa flaskan
- För användning med Sofnol-byrett
- Pressa flaskan för att fylla byretten
- Släpp trycket för att låta överflödig vätska rinna tillbaka till flaskan och nollställ burretten
- Används för vätsketestning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| För användning med (utrustning) | Sofnol Burette |
| Material | Polyeten |
| Typ | Reservoarflaska |