Läs mer
Pyrex Labware™ Quickfit™ Borosilikatglas med bred hals reaktionskolv
Beskrivning
Tillverkad av borosilikatglas
- Med stor diameter Pyrex Labware™ Quickfit™ plattflänsfläns fläns
- För användning med Pyrex Labware™ Quickfit™ flatflänslock och fästklämmor
- Den breda halsen möjliggör enkel inbyggnad av omrörarpaddlar och enkel borttagning av fasta rester
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (applikation) | För användning med Pyrex Labware™ Quickfit™ platta flänslock och fästklämmor |
| Höjd (metrisk) | 245 mm |
| Hals stil | Bred |
| Bottenform | Rund |
| Diameter (metrisk) Yttre | 222 mm |