Läs mer
Pyrex™ Lågformade Griffin-bägare
Produktkod. 11916528
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
800 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
10 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 4
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11916528 400 mL Paket med 10
12534257 5 mL Paket med 10
10692281 10 L Varje
11963779 10 mL Paket med 10
12316978 25 mL Paket med 10
11996518 50 mL Paket med 10
11987564 100 mL Paket med 10
11906528 150 mL Paket med 10
11997564 250 mL -
11907574 600 mL Paket med 10
12567766 800 mL Paket med 10
11917574 1000 mL Paket med 10
11926528 2000 mL -
12098992 3000 mL Paket med 4
12084777 5000 mL Varje
15 options
Produktkod. 11916528
Brand: Pyrex 1000/14D
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mät vätskor på bänkskiva eller värmeplatta utan rädsla för kemiska angrepp. Pyrex™ lågformade Griffin-bägare finns i en mängd olika storlekar med vita nyanser och markeringsfläckar.
Mät vätskor på bänkskiva eller värmeplatta utan rädsla för kemiska angrepp. Pyrex™ lågformade Griffin-bägare finns i en mängd olika storlekar med vita nyanser och markeringsfläckar.
  • Överensstämmer med ISO 3819 och DIN 12331
  • Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas
  • Utmärkt termisk prestanda
  • Hög motståndskraft mot kemiska angrepp
  • Vita graderingar och märkningsfläck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 80 mm
Kapacitet (metrisk) 400 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 110 mm
Kvantitet 10/Pk.
Typ Bägare
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ISO 3819, DIN 12331
skala Vit graderad skala