Läs mer
Pyrex™ Lågformade Griffin-bägare
Produktkod. 12316978
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
800 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
10 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 4
Varje
Produktkod. 12316978
Brand: Pyrex 1000/11M
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mät vätskor på bänkskiva eller värmeplatta utan rädsla för kemiska angrepp. Pyrex™ lågformade Griffin-bägare finns i en mängd olika storlekar med vita nyanser och markeringsfläckar.
Mät vätskor på bänkskiva eller värmeplatta utan rädsla för kemiska angrepp. Pyrex™ lågformade Griffin-bägare finns i en mängd olika storlekar med vita nyanser och markeringsfläckar.
  • Överensstämmer med ISO 3819 och DIN 12331
  • Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas
  • Utmärkt termisk prestanda
  • Hög motståndskraft mot kemiska angrepp
  • Vita graderingar och märkningsfläck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 34 mm
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 50 mm
Kvantitet 10/Pk.
Typ Bägare
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ISO 3819, DIN 12331
skala Vit graderad skala