Läs mer
Fisherbrand™ Pyrex™ Magnetisk omrörarstav
Produktkod. 15535594 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Autoklaveringsbar:
Autoklaveringsbar
Produktkod. Autoklaveringsbar
15535594 Autoklaveringsbar
1 options
Produktkod. 15535594
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Användbar för högtemperaturapplikationer upp till 274 °C. Fisherbrand™ Pyrex™ Magnetic Stir Bars har en helt slät yta som ger noll absorption och är lätta att rengöra.
  • Autoklaveringsbar
  • Glasinkapslad Alnico-magnet
  • Tillverkad i registrerad ISO 9001:2008 anläggningar
  • Uppfyller US Pharmacopoeia-specifikationer för borosilikatglas av typ I