Beskrivning
Dessa är olika storlekar och typer av skruvkork för användning med förvaringsflaskor.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| Material | PBT |
| nr per ärende | 10/Cs. |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 25 |
| Stängningsfärg | Rött |
| Produkttyp | Öppna topplocket |
| För användning med (utrustning) | Förvaringsflaska |
| Stängningsmaterial | PBT |
| Visa mer |