Läs mer
Corning™ PYREX™ Mediaflaska med hög temperatur kapsyler, öppen topp
Produktkod. 17263474 Handla allt Corning Produkter
Change view
Trådstorlek (metrisk):
GL 25
GL 32
GL 45
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Trådstorlek (metrisk) Förpackningsstorlek
17263474 GL 32 -
17233474 GL 25 -
11759455 GL 45 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17263474 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 139532HTSC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    755.00 SEK
    702.73 SEK / Paket med 10
    Save 52.27 SEK
    6% Av
Med droppfri hällring
Dessa är olika storlekar och typer av skruvkork för användning med förvaringsflaskor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Rött
Höjd (metrisk) med stängning 24.2 mm
Material PBT
nr per ärende 10/Cs.
Antal per förpackning 10/Pk.
Sterilitet Icke-steril
Trådstorlek (metrisk) GL 32
Stängningsfärg Rött
För användning med (utrustning) Förvaringsflaska
Stängningsmaterial PBT
Förslutningstyp Hög temperatur
Produkttyp Öppna topplocket