Läs mer
Corning™ PYREX™ Media Bottle Septa
Produktkod. 13409798 Handla allt Corning Produkter
Change view
Material:
PTFE-belagd silikongummi
Silikongummi
Silikongummi med PTFE-yta
För användning med (utrustning):
GL25 öppen topp PBT skruvlock
GL32 öppen PBT-skruvlock
GL32 öppen topp PBT skruvlock
GL45 PBT-skruvlock med öppen topp
GL45 öppen PBT-skruvkork
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
13409798 Silikongummi med PTFE-yta GL32 öppen topp PBT skruvlock Paket med 10
11779485 Silikongummi GL45 PBT-skruvlock med öppen topp Paket med 10
15916242 Silikongummi GL32 öppen PBT-skruvlock -
31932506 PTFE-belagd silikongummi GL45 öppen PBT-skruvkork -
13479788 Silikongummi med PTFE-yta GL25 öppen topp PBT skruvlock Paket med 10
17243474 Silikongummi GL25 öppen topp PBT skruvlock -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13409798 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 139532TS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    449.00 SEK
    419.08 SEK / Paket med 10
    Save 29.92 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-03-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
För användning med öppna PBT-kåpor
Dessa är olika storlekar och typer av skruvkork för användning med förvaringsflaskor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Färg Naturlig
Material Silikongummi med PTFE-yta
nr per ärende 10/Cs.
Antal per förpackning 10/Pk.
Kvantitet 10 Cs.
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) GL32 öppen topp PBT skruvlock
Stängningsstorlek GL 32
Förslutningstyp Ingen stängning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.