Läs mer
Corning™ PYREX™ Media Bottle Septa
Produktkod. 31932506 Handla allt Corning Produkter
Change view
Material:
PTFE-belagd silikongummi
Silikongummi
Silikongummi med PTFE-yta
För användning med (utrustning):
GL25 öppen topp PBT skruvlock
GL32 öppen PBT-skruvlock
GL32 öppen topp PBT skruvlock
GL45 PBT-skruvlock med öppen topp
GL45 öppen PBT-skruvkork
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
31932506 PTFE-belagd silikongummi GL45 öppen PBT-skruvkork -
11779485 Silikongummi GL45 PBT-skruvlock med öppen topp Paket med 10
15916242 Silikongummi GL32 öppen PBT-skruvlock -
13409798 Silikongummi med PTFE-yta GL32 öppen topp PBT skruvlock Paket med 10
13479788 Silikongummi med PTFE-yta GL25 öppen topp PBT skruvlock Paket med 10
17243474 Silikongummi GL25 öppen topp PBT skruvlock -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31932506 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 139545TS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    741.22 SEK
    685.66 SEK / Paket med 10
    Save 55.56 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
För användning med öppna PBT-kåpor
These are various sizes and types of screw caps for use with storage bottles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Natural
Material PTFE-belagd silikongummi
nr per ärende 10/Cs.
Antal per förpackning 10/Pk.
Kvantitet 10 Cs.
Sterilitet Non-sterile
För användning med (utrustning) GL45 öppen PBT-skruvkork
Stängningsstorlek GL 45
Förslutningstyp No Closure