Läs mer
Pyrex™ Media-lab-flaskor med termoplastisk polyesterkapsyl
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Stängningsstorlek:
25 mm
32 mm
45 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av temperatur- och kemikaliebeständigt borosilikatglas
- Flaskor kompletta med termoplastisk polyesterlock, PTFE-tätningsskiva och hällring
- Tål varmluftsterilisering upp till 180° C
- PTFE tätningsskiva motstår kemisk korrosion
- Vita graderingar och markeringsfläckar gör det enkelt att bedöma volymen
- Överensstämmer med ISO 4796
- Tryckt med spårningskod för nedladdningsbart batchcertifikat
- Batchcertifikat finns att ladda ner från www.scilabware.com
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Inkluderar | Högtemperaturlock och hällring |
| Material | Borsilikatglas |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4796 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| Stängningsmaterial | Termoplastisk polyester |
| Stängningsstorlek | 45 mm |
| Diameter (metrisk) | 56 mm |
| Förslutningstyp | Lock |