Läs mer
Pyrex™ Metallklämma för filtreringssystem
:
Metall
Beskrivning
- Metallklämma
- Fullständigt autoklaverbar• Idealisk för mikrobiologi
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (utrustning) | Filtreringssystem |
| Material | Metall |
| Kvantitet | 1EA |
| Typ | Hållande klämma |