Läs mer
MBL™ MBL™ Nessler Cylinder
Beskrivning
Tillverkad med borosilikatglas speciellt utvalt för frihet från färg eller synliga defekter. MBL™ Nessler-cylindrar används för kolorimetrisk analys såsom APHA-färg. Färgen på en provsubstans jämförs visuellt med en standardlösning.
- Cylinderbas: optiskt plan för maximal klarhet
- Fast nominell slagvolym: tillgänglig i 50 och 100 ml
- Gradering: endast märkt med 50 och 100 ml
- Enheter: säljs i matchade par för enhetlighet i jämförelser
Specifikationer
Specifikationer
| Tolerans | ±0,4 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Bastyp | Plan |
| Form | Rund |
| Diameter (metrisk) Utsida | 26 mm |
| För användning med (applikation) | Färgjämförelse av prover |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Höjd (metrisk) | 150 mm |
| Produkttyp | Nessler Cylinder |
| Examen | 50 mL |