Läs mer
MBL™ Nessler Cylinder
Produktkod. 12413601
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
Examen:
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen unitSize
12413601 100 mL 50 mL Paket med 2
11399633 50 mL 50 mL Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12413601 Leverantör MBL International Leverantörsnummer CRC322
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med borosilikatglas speciellt utvalt för frihet från färg eller synliga defekter. MBL™ Nessler-cylindrar används för kolorimetrisk analys såsom APHA-färg. Färgen på en provsubstans jämförs visuellt med en standardlösning.
  • Cylinderbas: optiskt plan för maximal klarhet
  • Fast nominell slagvolym: tillgänglig i 50 och 100 ml
  • Gradering: endast märkt med 50 och 100 ml
  • Enheter: säljs i matchade par för enhetlighet i jämförelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tolerans ±0,8 ml
Material Borsilikatglas
Bastyp Plan
Form Rund
Diameter (metrisk) Utsida 34 mm
För användning med (applikation) Färgjämförelse av prover
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Höjd (metrisk) 180 mm
Produkttyp Nessler Cylinder
Examen 50 mL